missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ácido cis-2-(p-clorobenzoil)-1-ciclohexanocarboxílico, 98 %, ACROS Organics™ Código de producto.: 10656481

Ácido cis-2-(p-clorobenzoil)-1-ciclohexanocarboxílico, 98 %, ACROS Organics™

Código de producto. 10656481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
2.5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10656481

Marca: Thermo Scientific Acros 298640025

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material cis-2-(p-Chlorobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 52240-18-3
Punto de fusión 147°C to 151°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H14ClO3
Número MDL MFCD00800523
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1r,2s-2-4-chlorobenzoyl cyclohexane-1-carboxylate
Clave InChI LFHRQJKEWRETIE-NWDGAFQWSA-M
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1CCCC[C@@H]1C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC ácido (1R,2S)-2-(4-clorobenzoil)ciclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 265.71
PubChem CID 2725090
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Ácido cis-2-(p-clorobenzoil)-1-ciclohexanocarboxílico, 98 %, ACROS Organics™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado