Learn More
Ciclopirox
Pan-histone demethylase inhibitor
Marca: Tocris Bioscience 6384/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ciclopirox is a pan-histone demethylase inhibitor. Exhibits no significant effect on histone deacetylases. Inhibits MYC-signaling and proliferation of neuroblastoma cells. Promotes Cdc25A-degradation in cancer cells. Antifungal.
Especificaciones
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone | |
>99% | |
C12H17NO2 |
29342-05-0 | |
50 mg | |
Observed MW: 207.27 |
Título del producto
Ciclopirox > 50mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido