Learn More
CHST12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CHST12 |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814484
|
Proteintech
15341-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16804484
|
Proteintech
15341-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of the N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue of chondroitin and desulfated dermatan sulfate. Chondroitin sulfate constitutes the predomit proteoglycan present in cartilage and is distributed on the surfaces of many cells and extracellular matrices. Activity toward partially desulfated dermatan sulfate is however lower. Does not form 4, 6-di-O-sulfated GalNAc when chondroitin sulfate C is used as an acceptor.Especificaciones
CHST12 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q99LL3, Q9NRB3 | |
304322, 55501, 59031 | |
CHST12 Fusion Protein Ag7544 | |
Primary | |
-20°C | |
CHST12 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C4S 2, C4ST 2, C4ST2, CHST12, Sulfotransferase Hlo | |
Chst12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CHST12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech