Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488 Código de producto.: 17343333
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488
Código de producto. p-7236002
10 μl, 10 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
50 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
50 microlitros
Código de producto. 17343333
Marca: Proteintech GB2AF48810
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Conjugado GFP VHH con Alexa Fluor™ 488.
  • Anti-GFP VHH/nanocuerpo conjugado con un colorante fluorescente para IF/microscopía
Especificaciones
Clonality Monoclonal
Cantidad 10 μl
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia (IF), Inmunohistoquímica (IHC), Inmunocitoquímica (ICQ)
Conjugado Alexa Fluor™ 488
Especificidad de diana AcGFP, citrina, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, fluorina, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Contenido y almacenamiento Se envía a temperatura ambiente. Almacenar a -20 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. Alícuota a la llegada. Proteja el producto de la luz. Estable durante 6 meses.
Título del producto
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488 >