Learn More
Hanna Instruments™ Kit de análisis del agua con reactivo de cromo VI de alto rango
Marca: Hanna Instruments™ HI93723-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
100 | |
De 0 a 1000 mg/l | |
Reactivo de cromo VI de alto rango |
100/paq. | |
Difenilcarbohidracida |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- chromium VI HR reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: potassium disulphate, sulphamic acid
Título del producto
Hanna Instruments™ Kit de análisis del agua con reactivo de cromo VI de alto rango > Método: Difenilcarbohidracida; número de pruebas: 100; intervalo: De 0 a 1000 mg/l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido