Learn More
Trióxido de cromo, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
640.00€
CAS | 1333-82-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CrO3 |
Peso molecular (g/mol) | 99.99 |
Número MDL | MFCD00010952 |
Clave InChI | WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide |
PubChem CID | 14915 |
ChEBI | CHEBI:48240 |
Nombre IUPAC | trioxocromo |
SMILES | O=[Cr](=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15557914
|
Avantor J.T.Baker
1638-01 |
500 g | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha | N/A | ||||||
1333-82-0 | |
99.99 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
14915 | |
trioxocromo |
CrO3 | |
MFCD00010952 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
CHEBI:48240 | |
O=[Cr](=O)=O |
Especificaciones
Chromium Trioxide | |
Crystals | |
MFCD00010952 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
trioxocromo | |
14915 | |
99.99 | |
1L = 2.70kg |
1333-82-0 | |
CrO3 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
O=[Cr](=O)=O | |
99.99 | |
CHEBI:48240 | |
Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Sólido comburente Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Trióxido de cromo, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™