Learn More
Patrón de cromo para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5 %, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
110.00€ - 241.00€
CAS | 7789-09-5, 7732-18-5, 7789-09-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Cr2H8N2O7 |
Peso molecular (g/mol) | 252.06 |
Clave InChI | JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P |
PubChem CID | 24600 |
Nombre IUPAC | diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo |
SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10086563
|
SPEX Certiprep
PLCR2-3Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
110.00€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10000482
|
SPEX Certiprep
PLCR2-3X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
241.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Cr | 10 000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7789-09-5, 7732-18-5, 7789-09-5 | |
252.06 | |
24600 | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
Cr2H8N2O7 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo |
Especificaciones
Chromium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Cr2H8N2O7 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo | |
252.06 | |
Assurance |
7789-09-5, 7732-18-5, 7789-09-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
AA, ICP | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] | |
5% HNO3 | |
24600 | |
Matrix Concentration Cat. No.2-5% HNO3 1000μg/mL PLCR2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLCR2-3Y, -3X2-5% HCl 1000μg/mL PLCR1-2X 10,000 PLCR1-3XH2O 1000μg/mL PLCR9-2X 10,000 PLCR9-3X |
Seguridad y manipulación
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause genetic defects. May cause cancer. May damage fertility or the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
- 10,000
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: chromium(III) nitrate nonahydrate, nitric acid
Product intended for laboratory use only