Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno Chrombond™ RS 40 SiOH
Marca: Macherey-Nagel™ 732803
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
171 mm | |
Columna Flash | |
Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf |
Polipropileno | |
Columna Flash |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno Chrombond™ RS 40 SiOH > D.I.: 26,4mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido