Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y toma NS
68.00€ - 125.00€
Especificaciones
Descripción Columna para cromatografía
Tipo Columna para cromatografía
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones cromatográficas
Material Vidrio Duran
Incluye Llave de paso de PTFE-Hahn de un calibre de 0 a 2,5 mm
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad de columna Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad de columna Precio Cantidad y disponibilidad  
10121811
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05450704
125 ml
124.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10030511
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05450701
15 ml
79.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
10271171
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05450702
23 mL
68.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Añadir a la cesta
10668075
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05450700
8 mL
92.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Añadir a la cesta
10529581
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05450703
35 mL
78.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
10191851
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05450706
430 ml
125.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Especificaciones
Columna para cromatografía
Aplicaciones cromatográficas
Llave de paso de PTFE-Hahn de un calibre de 0 a 2,5 mm
Columna para cromatografía
Vidrio Duran
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y toma NS