Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XCW Chromafix™
Marca: Macherey-Nagel™ 731776
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB | |
Compuestos básicos como aminas cuaternarias, ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz | |
Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido carboxílico débil | |
De 50 a 60 Å | |
850 m2/g |
500mg | |
45 o 85 μm | |
Cartucho de HR-XCW Chromafix | |
50/pack |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XCW Chromafix™ > Peso del adsorbente: 500 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido