Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho HR-P Chromafix™
Resolve a number of components from water or oil. Chromafix™ HR-P Cartridges contain highly porous polystyrene-divinylbenzene adsorbent resin for SPE.
Brand: Macherey-Nagel™ 731841
This item is not returnable.
View return policy
Description
Características
- Copolímero de poliestireno-divinilbenceno altamente poroso
- Superficie específica 1200 m2/g
- Tamaño de partículas 50–100 μm
- Capacidad de unión muy alta, hasta un 30 % del peso adsorbente (como comparación: adsorbentes de sílice alrededor del 3 %)
Aplicación recomendada:
- Compuestos aromáticos
- Fenoles del agua
- Nitroaromáticos del agua
- Pesticidas del agua
- PAH del aceite
Specifications
680 mg | |
50-100 μm | |
Cartucho HR-P Chromafix | |
Resina absorbente de poliestireno divinilbenceno |
Compuestos aromáticos, fenoles del agua, nitroaromáticos del agua, pesticidas del agua, PAH del aceite | |
HR-P | |
50/pack | |
1200 m2/g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Cartucho HR-P Chromafix™ > Peso del adsorbente: 680 mg
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction