Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho (Na2SO4) seco Chromafix™
Marca: Macherey-Nagel™ 731853
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Seco (Na2 SO4) | |
Eliminación de trazas de agua de soluciones orgánicas | |
50/pack |
1500mg | |
Cartucho (Na2 SO4) seco Chromafix |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Cartucho (Na2SO4) seco Chromafix™ > Peso del adsorbente: 1500 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido