Learn More
Macherey-Nagel™ Colector de vacío completo CHROMABOND™
Diseño para la preparación simultánea de hasta 12, 16 o 24 muestras.El colector de vacío completo Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ admite columnas y cartuchos utilizados durante la extracción en fase sólida (SPE).
922.00€ - 1355.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
---|---|
Tipo | Colector de vacío |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10799172
|
Macherey-Nagel™
730150 |
hasta 12 columnas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10236331
|
Macherey-Nagel™
730360 |
up to 16 LV Columns |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10025731
|
Macherey-Nagel™
730151 |
hasta 24 columnas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El colector de vacío completo CHROMABOND consta de las siguientes partes:
- Cabina rectangular de vidrio con tapa de polipropileno y junta para la tapa (2 tamaños disponibles):
- Pequeño, con capacidad de hasta 12 columnas CHROMABOND™ o cartuchos CHROMAFIX™
- Grande, con capacidad de hasta 16 columnas CHROMABOND™ LV o bien hasta 24 columnas CHROMABOND™ o cartuchos CHROMAFIX™
- Agujas extraíbles en la parte inferior de la tapa
- Medidor de vacío para la lectura de la presión de vacío en la cámara
- Válvula de control para el ajuste del vacío en la cámara
- Válvulas reemplazables con tapas que permiten el control individual del vacío de cada columna de SPE
- Gradilla variable con particiones intercambiables que son compatibles con una amplia variedad de recipientes, como tubos de ensayo, matraces de medición, viales de centelleo, viales para muestreadores automáticos, viales de plástico, etc.
Especificaciones
Extracción en fase sólida | |
Colector de vacío | |
1 unidad |