Learn More
Macherey-Nagel™ Colector de vacío completo CHROMABOND™
Código de producto. 10236331 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
hasta 12 columnas
hasta 16 columnas LV
hasta 24 columnas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10236331
Marca: Macherey-Nagel™ 730360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseño para la preparación simultánea de hasta 12, 16 o 24 muestras.El colector de vacío completo Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ admite columnas y cartuchos utilizados durante la extracción en fase sólida (SPE).
El colector de vacío completo CHROMABOND consta de las siguientes partes:
  • Cabina rectangular de vidrio con tapa de polipropileno y junta para la tapa (2 tamaños disponibles):
    • Pequeño, con capacidad de hasta 12 columnas CHROMABOND™ o cartuchos CHROMAFIX™
    • Grande, con capacidad de hasta 16 columnas CHROMABOND™ LV o bien hasta 24 columnas CHROMABOND™ o cartuchos CHROMAFIX™
  • Agujas extraíbles en la parte inferior de la tapa
  • Medidor de vacío para la lectura de la presión de vacío en la cámara
  • Válvula de control para el ajuste del vacío en la cámara
  • Válvulas reemplazables con tapas que permiten el control individual del vacío de cada columna de SPE
  • Gradilla variable con particiones intercambiables que son compatibles con una amplia variedad de recipientes, como tubos de ensayo, matraces de medición, viales de centelleo, viales para muestreadores automáticos, viales de plástico, etc.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Para utilizar con (equipo) hasta 16 columnas LV
Tipo Colector de vacío
Cantidad 1 Each