Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno Chromabond™ Easy
Marca: Macherey-Nagel™ 730758
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
15 ml | |
1 g | |
80 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
De 650 a 700 m2/g |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond Easy | |
50 μm |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno Chromabond™ Easy > Capacidad de columna: 15 ml; Peso adsorbente: 1 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido