missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Chorionic Gonadotropin beta Chain (HCG beta) Recombinant Protein Antigen
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
259.00€
Especificaciones
Método de purificación | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
---|---|
Nombre común | CGB Recombinant Protein Antigen |
Contenido y almacenamiento | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
Para utilizar con (aplicación) | AC |
Código de producto | Marca | Longitud de la proteína | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la proteína | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18278664
|
Novus Biologicals™
NBP2-54685PEP |
DHPLTCDDPRFQDSSSSKAPPPSLPSPSRL |
259.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Chorionic Gonadotropin beta Chain (HCG beta) The Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.Especificaciones
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining | |
Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
AC | |
CGB3 | |
21 kDa | |
0.1 mL | |
E.coli |
CGB Recombinant Protein Antigen | |
PBS and 1M Urea, pH 7.4 | |
CGB, CGB3, CGB3choriogonadotropin subunit beta, CGB5, CGB7, CGB8, CG-Beta | |
Unlabeled | |
Recombinant Protein Antigen | |
RUO | |
Human |
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Chorionic Gonadotropin beta Chain (HCG beta) Recombinant Protein Antigen