Learn More
Cloroformo, hidrocarburo estabilizado, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Descripción
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
- La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
- Bajo fondos libres de picos externos
- Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
- Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
- Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
- Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
- Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Punto de fusión | -63°C |
Absorbancia | Max. 0.15 at 254nm, Max. 0.05 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm |
Color | Incolora |
Densidad | 1.483g/mL at 20°C |
Punto de ebullición | 62°C |
Cantidad | 2.5 L |
Punto de ignición | 982°C |
Olor | Sweetish |
Envase | Vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Cloroformo, hidrocarburo estabilizado, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido