Learn More
Cloroformo, ≥99,5 %, Honeywell™
Contiene 100-200 ppm amilenos como estabilizador,≥99,5 %
38.62€ - 476.98€
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15668480
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
C2432-25ML
25 mL Frasco de vidrio
38.62€
25 ml
15677730
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
C2432-4X25ML
4 x 25 mL Frasco de vidrio
137.82€
paquete de 4
15687730
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
C2432-500ML
500 mL Frasco de vidrio
103.79€
500 ml
15657730
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
C2432-1L
1 L Frasco de vidrio
116.35€
1 litro
15667730
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
C2432-2.5L
2.5 L Frasco de vidrio
200.62€
2.50 litros
15697730
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
C2432-6X500ML
6 x 500 mL Frasco de vidrio
476.98€
paquete de 6
Descripción
Descripción
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cloroformo, ≥99,5 %, Honeywell™