Learn More
Ácido cloroacético, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11358878
Ácido cloroacético, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358878
4 x 500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
Código de producto. 11358878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041724.57
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.494 g/mol
Chloroacetic acid is used in the production of pharmaceuticals, dyes, detergents, synthetic caffeine, glycine and thioglycolic acid, which acts as a stabilizer in PVC. It acts as a precursor to glyphosate and adrenaline. It also serves as a preservative and bacteriostat. Further, it is used as surface active agents and photosensitive chemicals. It is also used in the O-alkylation of salicylaldehyde and an active component in cosmetics. In addition, it is involved in the preparation of thickening agent carboxymethyl cellulose and carboxymethyl starch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 79-11-8
Fórmula molecular C2H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 94.494
Número MDL MFCD00002683
Clave InChI FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
Nombre IUPAC ácido 2-cloroacético
SMILES C(C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic acid
Punto de fusión 60°C to 63°C
Color Blanco
Densidad 1.404 g/mL
pH <1.0
Punto de ebullición 189°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCH2CO2H
Cantidad 4 x 500 g
Número UN UN1751
Beilstein 605438
Índice Merck 14,2112
Información de solubilidad Soluble in methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5
Porcentaje de pureza 99%
Grado ACS
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ11L048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number041724.57,041724.36,041724.22
Número de loteQ11L047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number041724.57,041724.36,041724.22
Número de loteZ02K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/12/2024 Catalog Number041724.57,041724.36,041724.22
Número de loteZ02K022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/12/2024 Catalog Number041724.57,041724.36,041724.22
Número de loteT10K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Catalog Number041724.57,041724.36,041724.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido cloroacético, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >