missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chitin-binding domain, Mouse, Clone: 1D7, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB0047-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Chitin-binding domain | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IgG1 |
ELISA, Western Blot | |
1D7 | |
In 1x PBS, pH 7.4 | |
Chitin-binding domain partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
RUO | |
Human | |
Antibody |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Chitin-binding domain, Mouse, Clone: 1D7, Abnova™ > 100μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido