Learn More
CHEMetrics Kits de viales para COD
Contiene reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de COD
Marca: CHEMetrics
Ver más versiones de este producto
Includes: Instrucciones
Requires : Requiere el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000, un fotómetro COD o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contiene todo lo necesario (excepto agua destilada) para realizar pruebas
- Incluye viales y libro de instrucciones
- Se suministra en una caja de cartón
- Tiempo de digestión de 2 horas
- Reactor de dicromato, digestión
Para cada serie de pruebas, debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo nuevo; por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
Información de órdenes
En paquetes de 25 viales de reactivo
Certifications
Con aprobación USEPA
Especificaciones
Demanda química de oxígeno (COD) | |
Reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de la demanda química de oxígeno (COD), determinación del contenido de materia orgánica oxidable de aguas residuales | |
150 viales y libro de instrucciones | |
0 a 150 ppm | |
Digestión de 2 h |
Con aprobación USEPA | |
Bloque digestor, así como un fotómetro o espectrofotómetro | |
149 | |
Reactor de dicromato, digestión | |
Kit de viales de COD |
Seguridad y manipulación
- test tube COD + Hg 0-150 PPM
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P391-Recoger el vertido.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, silver sulphate, mercuric sulphate, potassium dichromate
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.