Learn More
CHEMetrics Kit de pruebas de agua visual de fenol CHEMets
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Marca: CHEMetrics K-8012
Includes: QUITAR
Descripción
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
El kit se suministra en una caja de plástico y contiene todo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, vaso de muestras de 25 ml e instruccionesInformación de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Fenol | |
30 | |
4-aminoantipirina | |
Kit de pruebas de agua visual CHEMets |
Caja de plástico, recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, vaso de muestras de 25 ml e instrucciones | |
De 0 a 1 ppm y de 0 a 12 ppm | |
1 min |
Seguridad y manipulación
- Phenols
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.