Learn More
Chemerin Rat anti-Mouse, Clone: 372402, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca:  R&D Systems MAB2325-SP
Encompass
Código de producto. 15775154
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Chemerin Monoclonal specifically detects Chemerin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Chemerin Rat anti-Mouse, Clone: 372402, R&D Systems™