Learn More
Lovibond™ Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator
El kit de prueba de parámetro único Aqualytic™ Checkit™ Comparator incluye todos los materiales e instrucciones de funcionamiento necesarios para el análisis de un solo parámetro de agua estática y móvil y se suministra en una caja de plástico resistente y práctica.
Marca:  Lovibond™ 147130
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11725468
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El kit de prueba de parámetro único Aqualytic™ Checkit™ Comparator incluye todos los materiales e instrucciones de funcionamiento necesarios para el análisis de un solo parámetro de agua estática y móvil y se suministra en una caja de plástico resistente y práctica.
  • Compacto y ligero
  • Proporciona la base para un sistema de análisis completo y fácil de usar
  • Los discos Comparator contienen una escala de color continua para obtener una coincidencia de color exacta entre el estándar y la muestra
Especificaciones
Especificaciones
Aparato comparador, discos de comparación de colores, células, varilla de agitación, reactivos, instrucciones
1/Paq.
Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator
30
pH de 4 a 10
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lovibond™ Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator > Intervalo: pH de 4 a 10