Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Código de producto. 15708537 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Congeladores horizontales serie TDE
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88400, TSU400
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390)
Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
Serie TSX
TSU400, Revco™ UxF400
Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Ultracongeladores TSX400
Ultracongeladores TSX500
Ultracongeladores TSX600
Ultracongeladores TSX700
Tipo:
Bolígrafos para registrador gráfico
Papel para registrador gráfico
Registrador de gráficos
Registrador gráfico
Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica
Tamaño de la unidad:
1 PCS
50 PCS
cada uno
paquete de 50
Código de producto. 15708537
Marca: Thermo Scientific™ FCR500TSXLE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Registrador gráfico con tinta instalado in situ
Garantía
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Registrador de gráficos
Para utilizar con (equipo) Ultracongeladores TSX500
Opciones de vigilancia Grabadora