Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie LH 1400 con controlador C540
Aislamiento robusto de ladrillos refractarios ligeros. Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
Marca:  Nabertherm™ LH0342NMNE
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17377959
  • 11380.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Temperatura máxima:de 1400 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de múltiples capas sin fibras de ladrillos refractarios ligeros y aislamiento de respaldo especial
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
C540
1400 °C
930 x 700 x 1285 mm
30 L
320 x 320 x 320 mm
200 kg
Documentos
Brochures
Product Guides
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nabertherm™ Horno de cámara serie LH 1400 con controlador C540 > Capacidad:30 L