Learn More
CFTR Mouse, Clone: CFTR/1342, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CFTR |
---|---|
Clon | CFTR/1342 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999747
|
EnquireBio
1080-MSM2-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989747
|
EnquireBio
1080-MSM2-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
CFTR | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
1080 | |
Recombinant human full length CFTR | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
165-170kDa |
CFTR/1342 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_011514056 | |
CFTR | |
IgG2a | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta. |