Learn More
CFTR Mouse, Clone: CFTR/1342, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CFTR |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Localización celular | Cell Surface and Cytoplasmic |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CFTR/1342 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_011514056 |
| Símbolos de los genes | CFTR |
| Mostrar más |