Learn More
CFTR Mouse, Clone: CFTR/1342, enQuireBio™
Código de producto. 15999747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15999747 100 μg 100 microgramos
15989747 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15999747
Marca: EnquireBio 1080MSM2P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CFTR
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon CFTR/1342
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_011514056
Símbolos de los genes CFTR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full length CFTR
Peso molecular del antígeno 165-170kDa
Control positivo MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1080
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a