Learn More
Nitrato de cesio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
219.00€ - 729.00€
CAS | 7789-18-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CsNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 194.909 |
Número MDL | MFCD00010963 |
Clave InChI | NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j |
PubChem CID | 62674 |
Nombre IUPAC | cesio; nitrato |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11368937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038617.14 |
25 g |
219.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11378937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038617.22 |
100 g |
729.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7789-18-6 | |
194.909 | |
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N | |
62674 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] |
CsNO3 | |
MFCD00010963 | |
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j | |
cesio; nitrato |
Especificaciones
(decomposition) | |
414°C | |
Blanco | |
99.999% (Metal basis) | |
MFCD00010963 | |
Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] | |
194.909 | |
194.91 | |
1.55 | |
White crystalline powder |
Cesium nitrate | |
7789-18-6 | |
cristalino/a/s | |
CsNO3 | |
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j | |
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N | |
cesio; nitrato | |
62674 | |
Odorless | |
Hygroscopic | |
3.68 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P220-P221-P264-P270-P272-P280-P301+P312-P308+P313-P330-P370+P378q-P370+P380+P375-P372-P501c
H271-H302-H361f
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-146-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FL0700000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes