Learn More
Nitrato de cesio, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11382388
Nitrato de cesio, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382388
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Código de producto. 11382388
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014440.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-18-6
Fórmula molecular CsNO3
Peso molecular (g/mol) 194.909
Número MDL MFCD00010963
Clave InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
Nombre IUPAC cesio; nitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Cesium Nitrate
Punto de fusión 414°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metal basis)
Número UN UN 1451
Información de solubilidad Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.91
Olor Odorless
Índice de refracción 1.55
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White Crystalline Powder
Densidad 3.68 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cesio, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >