Learn More
Yoduro de cesio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
30.70€ - 321.00€
CAS 7789-17-5
Fórmula molecular CsI
Peso molecular (g/mol) 259.81
Número MDL MFCD00010962
Clave InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56lMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24601
SMILES [I-].[Cs+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
11944211
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
192820010
1 g Frasco de vidrio
30.70€
1 g
11954211
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
192820100
10 g Frasco de vidrio
81.30€
10 g
11934211
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
192820500
50 g Frasco de vidrio
321.00€
50 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de cesio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals