Learn More
Fluoruro de cesio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
84.80€ - 793.00€
CAS 13400-13-0
Fórmula molecular CsF
Peso molecular (g/mol) 151.90
Número MDL MFCD00010960
Clave InChI XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10781271
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
189510250
25 g Frasco de plástico
84.80€
25 g
10358280
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
189511000
100 g Frasco de plástico
235.00€
100 g
11924171
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
189515000
500 g Frasco de plástico
793.00€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro de cesio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals