Learn More
Tampón de cloruro de cesio y cloruro de lantano, Honeywell™ Fluka™ Código de producto.: 15647540
Tampón de cloruro de cesio y cloruro de lantano, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15647540 Tienda Honeywell Fluka Productos
250 mL, Frasco de polietileno, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 15647540
Marca: Honeywell Fluka 95164250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para espectrometría de absorción atómica con llama
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium chloride Lanthanum chloride buffer
Cantidad 250 mL
Número MDL MFCD00152971
Número UN UN3082
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.17g/mL at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride Lanthanum chloride buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Caesium chloride, Lanthanum chloride anhydrous
Título del producto
Tampón de cloruro de cesio y cloruro de lantano, Honeywell™ Fluka™ >