Learn More
Cloruro de cesio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
58.85€ - 428.00€
CAS | 7647-17-8 |
---|---|
Fórmula molecular | ClCs |
Peso molecular (g/mol) | 168.36 |
Número MDL | MFCD00010955 |
Clave InChI | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride |
PubChem CID | 24293 |
ChEBI | CHEBI:63039 |
SMILES | [Cl-].[Cs+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10296770
|
Thermo Scientific Acros
192810100 |
10 g | Frasco de vidrio |
58.85€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10702051
|
Thermo Scientific Acros
192810500 |
50 g | Frasco de vidrio |
115.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11924191
|
Thermo Scientific Acros
192812500 |
250 g | Frasco de vidrio |
428.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazasIdentificadores de productos químicos
7647-17-8 | |
168.36 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
24293 | |
[Cl-].[Cs+] |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
CHEBI:63039 |
Especificaciones
1290.0°C | |
646.0°C | |
Blanco | |
99.999% | |
CsCl | |
15,201 | |
Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone | |
[Cl-].[Cs+] | |
168.36 | |
CHEBI:63039 | |
99.999% |
Cesium chloride | |
7647-17-8 | |
Polvo | |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
cloruro de cesio(1+) | |
24293 | |
168.36 | |
base de trazas de metales |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Declaración de GHS P
Pedir instrucciones especiales antes del uso.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
En caso de exposición manifiesta o presunta:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
- Cesium chloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.