Learn More
Cesio, sólido de color plata, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
146.00€ - 1625.00€
CAS | 7440-46-2 |
---|---|
Fórmula molecular | Cs |
Peso molecular (g/mol) | 132.91 |
Número MDL | MFCD00134037 |
Clave InChI | TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium |
PubChem CID | 5354618 |
ChEBI | CHEBI:30514 |
SMILES | [Cs] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11354648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.03 |
1 g |
146.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11344648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.06 |
5 g |
330.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11334648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.18 |
50 g |
1625.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-46-2 | |
132.91 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
5354618 | |
[Cs] |
Cs | |
MFCD00134037 | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
CHEBI:30514 |
Especificaciones
Cesium | |
7440-46-2 | |
Cs | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
[Cs] | |
132.91 | |
CHEBI:30514 |
Plata | |
99.8% (Metals basis) | |
MFCD00134037 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
cesio | |
5354618 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H314-H361.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.3; grupo de embalaje:I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-155-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9225000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes