Learn More
Labconco™ Concentrador completo CentriVap™
Se suministra con todo lo necesario para empezar el procesamiento
22560.00€ - 27815.00€
Product Code | Brand | Clasificación eléctrica | Requisitos eléctricos | Tipo | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Clasificación eléctrica | Requisitos eléctricos | Tipo | Price | Quantity & Availability | |||
15103005
|
Labconco™
7315033 |
Internacional | 230 V, 50 Hz; 6 A | Resistente al ácido con incremento de calor |
27815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15162995
|
Labconco™
7315030 |
Internacional | 230 V, 50 Hz; 6 A | Incremento de calor no incluido |
22560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15142995
|
Labconco™
7315031 |
Internacional | 230 V, 50 Hz; 6 A | Resistente al ácido sin incremento de calor |
27265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15172995
|
Labconco™
7315032 |
Internacional | 230 V, 50 Hz; 6 A | Incremento de calor incluido |
23120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Comes with everything needed to start processing
Utiliza una combinación de fuerza centrífuga, vacío y calentamiento para acelerar la evaporación.
Incluye:
- Concentrador de vacío
- Trampa de frío de -50 °C
- El rotor de aluminio tiene capacidad para 40 tubos de microcentrífuga y tubos de 12-13 mm
- Bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos
- La luz estroboscópica CentriZap permite al usuario ver las muestras mientras el rotor está girando y la tapa está cerrada
Biología molecular, proteómica, genómica, biología celular, microbiología, bioquímica, descubrimiento de fármacos y química analítica
Specifications
Centrivap |