Learn More
Labconco™ Concentrador completo CentriVap™
BIOPHARMA
Código de producto. 15172995 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Incremento de calor incluido
Incremento de calor no incluido
Resistente al ácido con incremento de calor
Resistente al ácido sin incremento de calor
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz; 6 A
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15172995 Incremento de calor incluido 230 V, 50 Hz; 6 A 1 PCS
15103005 Resistente al ácido con incremento de calor 230 V, 50 Hz; 6 A 1 PCS
15162995 Incremento de calor no incluido 230 V, 50 Hz; 6 A 1 PCS
15142995 Resistente al ácido sin incremento de calor 230 V, 50 Hz; 6 A 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15172995 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7315032
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Se suministra con todo lo necesario para empezar el procesamiento
Se suministra con todo lo necesario para empezar el procesamiento
Utiliza una combinación de fuerza centrífuga, vacío y calentamiento para acelerar la evaporación.
Incluye:
  • Concentrador de vacío
  • Trampa de frío de -50 °C
  • El rotor de aluminio tiene capacidad para 40 tubos de microcentrífuga y tubos de 12-13 mm
  • Bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos
  • La luz estroboscópica CentriZap permite al usuario ver las muestras mientras el rotor está girando y la tapa está cerrada
Biología molecular, proteómica, genómica, biología celular, microbiología, bioquímica, descubrimiento de fármacos y química analítica
Especificaciones
Modelo Centrivap
Clasificación eléctrica Internacional
Tipo Incremento de calor incluido
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz; 6 A