Learn More
Labconco™ Concentrador completo CentriVap™
Se suministra con todo lo necesario para empezar el procesamiento
Marca:  Labconco™ 7315031
Detalles adicionales : Peso : 77.27000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15142995
  • 27265.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Comes with everything needed to start processing
Utiliza una combinación de fuerza centrífuga, vacío y calentamiento para acelerar la evaporación.
Incluye:
  • Concentrador de vacío
  • Trampa de frío de -50 °C
  • El rotor de aluminio tiene capacidad para 40 tubos de microcentrífuga y tubos de 12-13 mm
  • Bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos
  • La luz estroboscópica CentriZap permite al usuario ver las muestras mientras el rotor está girando y la tapa está cerrada
Biología molecular, proteómica, genómica, biología celular, microbiología, bioquímica, descubrimiento de fármacos y química analítica
Especificaciones
Especificaciones
Resistente al ácido sin incremento de calor
Centrivap
Internacional
230 V, 50 Hz; 6 A