Learn More
Hecht Karl™ Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM
Cylindrical Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM feature a conical bottom, with ASSISTENT-PERMANENT fused blue graduation marks. Manufactured from borosilicate glass 3.3, they comply with ASTM D 96 DIN 51793.
Marca: Hecht Karl™ 40930010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cylindrical centrifuge tubes with conical bottom
- ASSISTANT-PERMANENT fused blue graduations
- Borosilicate glass 3.3
Especificaciones
ASTM D 96 DIN 51793 | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Cilíndrico | |
Cónicos |
100 mL | |
Centrifuge applications and general lab use | |
3.4 oz. | |
Centrifuge Tube |
Título del producto
Hecht Karl™ Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM > Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM; Capacity: 100 mL (3.4 oz.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido