Learn More
Hettich™ Centrifuge Adapter for Hettich Angle Rotors
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
Marca:  Hettich™ 1449
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10138721
  • 43.20€ / cada uno
Descripción
  • Para rotores Hettich nº 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Especificaciones
Especificaciones
Adaptadores de centrífuga
4 x 0,5 a 3 ml
60 mm
4
Pediátrico, cónico, fondo redondo, Microliter
11 mm
Para rotores Hettich n.º 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hettich™ Centrifuge Adapter for Hettich Angle Rotors > 4 x 3 ml