Learn More
-
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior segmentada, control de oxígeno, control de agua y humedad
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
Marca: Eppendorf™ 6731001341
16048.11 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Empaquetado de control de agua y humedad
- Control de oxígeno
- Puerta interior con 4 segmentos
- 180° HTD (estándar con C170i)
Especificaciones
170 l | |
Sensor de IR | |
UE | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
ZrO2 (dióxido de circonio) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.) | |
De 220 a 240 V, 50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
Sí | |
Ambiente +4 °C a 50 °C | |
Mango de lado derecho | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.) |
Videos
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31