Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, monitorización de agua y humedad
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
14730.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 170 l |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 50 °C |
Pantalla | Interfaz táctil VisioNize™ |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16346325
|
Eppendorf™
6731000311 |
UE | Mango de lado derecho |
15531.88€ 14730.00€ / cada uno Ahorro 801.88€ 5% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 27-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
16366325
|
Eppendorf™
6731000321 |
UE | Mango de lado izquierdo |
15531.88€ 14730.00€ / cada uno Ahorro 801.88€ 5% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
- Empaquetado de control de agua y humedad
- Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
- Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
- Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
- Cámara sin costuras, fácil desmontaje
- Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
- Tareas y alarmas personalizables
- Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
- Protección contra vibraciones y turbulencias
Especificaciones
170 l | |
Sensor de IR | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.) |
Acero inoxidable | |
Ambiente +4 °C a 50 °C | |
ZrO2 (dióxido de circonio) | |
44,5 × 53,9 × 69,2 cm (17,5 × 21,2 × 27,2 pulg) | |
De 220 a 240 V, 50/60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, monitorización de agua y humedad