Learn More
Thermo Scientific™ Línea de células CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE-bla HeLa
The CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE-bla HeLa cell line was engineered by lentiviral transduction of HeLa cervical cancer cells with a FOXO3 response element driving beta-lactamase expression, along with a tetracycline repressor and tetracycline (or the tetracycline analog doxycycline)-inducible FOXO3 constructs.
Marca:  Thermo Scientific™ K1468
Código de producto. 10093474
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
The CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE-bla HeLa cell line was engineered by lentiviral transduction of HeLa cervical cancer cells with a FOXO3 response element driving beta-lactamase expression (DBE-bla), along with a tetracycline repressor and tetracycline (or the tetracycline analog doxycycline)-inducible FOXO3 constructs. Addition of doxycycline to these cells allows for FOXO3 transcription factor expression and subsequent beta-lactamase expression, which in turn can be down-regulated by insulin-mediated activation of the PI3K/AKT signaling pathway which leads to phosphorylation and inactivation of FOXO3 and concomitant suppression of beta-lactamase expression. This cell line has been tested for robust assay performance by assessing a variety of assay parameters, including: cell plating number, DMSO tolerance, stimulation time, and substrate loading time. Assay validation was performed using serial dilutions of insulin to antagonize doxycycline-induced FOXO3 activity (Figure 1). Additional testing data using RNAi and alternate stimuli are also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gen informador de beta lactamasa a base de células
Las células CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE-bla HeLa se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
Fluorescente
CellSensor™, T-REx™
HeLa
Línea de células FOXO3 DBE-bla HeLa
CellSensor™
Células divisoras
Línea de células CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE-bla HeLa, 1 vial, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea de células HeLa, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de quinasas, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido
Adquisición de imágenes de células, farma y biofarma, análisis celular, ensayos celulares con indicador, ensayos celulares y basados en lactamasa, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías cellsensor™
1 vial
Vía IR, IGF1R, PI3K, AKT1, FOXO3, PI3K/AKT/FOXO3
HeLa
Quinasas
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote40210 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2017 Catalog NumberK1468
Número de lote1583251 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2017 Catalog NumberK1468
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Línea de células CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE-bla HeLa > 1 vial