Learn More
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER de poliestireno, forma baja
Para su uso en cultivos celulares. Frascos con forma cilíndrica de poliestireno Greiner Bio-One CELLMASTER: su forma baja es estable y transparente, e incluyen un tapón de rosca de seguridad.
271.00€
Especificaciones
Superficie del frasco | Suave |
---|---|
Capacidad (métrico) | 2550 ml |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 4,8 in |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10788064
|
Greiner Bio-One
680065 |
24 | |||||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos y no citotóxicos
- Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
- Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Transparencia
- Fijación celular
Especificaciones
Suave | |
Transparente | |
Cultivo celular | |
24 | |
850 cm2 | |
Sí | |
271 mm | |
10,6 in | |
Tapón de rosca |
2550 ml | |
4,8 in | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Perfil corto | |
Tratamiento para TC | |
Frasco con forma cilíndrica | |
122 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER de poliestireno, forma baja