Learn More
Reactivo de procesamiento de tejidos CellFIX™, BD
Se utiliza para la fijación de suspensiones de células sanguíneas periféricas humanas. BD Biosciences™ CellFIX™ está indicado para la fijación de dichas suspensiones después de la tinción de inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales y antes del análisis citométrico de flujo.
Marca: BD Biosciences 340181
Descripción
- Cuando se almacena a una temperatura de 20 °C a 25 °C, el reactivo es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- No lo utilice después de la fecha de caducidad.
- Una alteración en la apariencia del reactivo, por ejemplo, precipitación o decoloración, puede ser signo de inestabilidad o deterioro.
Especificaciones
Cellfix | |
Para la fijación de suspensiones de células sanguíneas periféricas humanas después de la tinción de inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales y antes del análisis citométrico de flujo. | |
50 ml |
Seguridad y manipulación
- BD CellFIX
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyd e...%, sodium azide