Learn More
Argos Technologies™ Matraz biorreactor Cell-Line Adhere
Los matraces biorreactores Cell-Line Adhere Argos Technologies™ son ideales para anticuerpos monoclonales y para la producción de proteínas celulares recombinantes expresadas
Marca:  Argos Technologies™ 24406-55
Código de producto. 16334358
  • 1205.00€ / paquete de 3
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Descripción
  • Estos matraces biorreactores son alternativas viables in vitro al uso de ascitis de ratón, cultivos celulares estándar o productos de cultivo de tejidos
  • Los biorreactores una tecnología de membrana innovadora para separar el área de cultivo celular de la cámara de medios
  • Las células y los productos secretados por células con un MWCO sobre a 10 kD se retienen entre dos membranas no citotóxicas
  • La membrana semipermeable superior permite la difusión continua de nutrientes y la eliminación de residuos
  • La membrana inferior proporciona oxigenación directa y asegura un intercambio de gases óptimo
  • Los puertos separados ofrecen acceso a los medios o a la cámara de cultivo celular, lo que permite cambiar fácilmente el medio gastado sin interferencia del crecimiento celular, la función o el intercambio de gases
  • Desarrollado para la expresión de biomoléculas en líneas celulares dependientes de anclaje
  • Las concentraciones de producto que se observan en el compartimento celular tienen un rango de 1-5 mg/ml y suelen ser cientos de veces superiores que las que se obtienen en frascos rodantes o matraces de cultivo de tejidos con el mismo tipo de células
  • Ideal para su uso con CHO, BHK, HEP2 o cualquier otra línea celular adherente, CELLine Adhere está disponible en formato de un litro
  • El matraz es reutilizable y reduce en gran medida el coste de procesamiento posterior de concentración y purificación
  • El uso de suero también se reduce como resultado de las cámaras compartimentadas en el matraz, lo que resulta en un biorreactor de bajo coste para la producción de biomoléculas expresadas
Especificaciones
Especificaciones
1000 mL
Carcasa de poliestireno, fondo de transferencia de gas de silicona moldeada y membrana de celulosa
0,2μm Barrera de membrana de ventilación inferior
Estéril
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Argos Technologies™ Matraz biorreactor Cell-Line Adhere > 1000 ml