Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cecropin A (1-7) -Melittin (2-9) Hybrid Peptide
For cellular and molecular biology applications
127.00€ - 184.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15408219
|
Thermo Scientific Chemicals
J66741.M^ |
1 mg |
184.00€
1 miligramo |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15490637
|
Thermo Scientific Chemicals
J66741.!D |
0.5 mg |
127.00€
0.50 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Causes the release of carboxyfluoresceine encapsulated in phosphatidylcholine liposomes.