Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cecropin A (1-7) -Melittin (2-9) Hybrid Peptide
Código de producto. 15408219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15408219 1 mg 1 miligramo
15490637 0,5 mg 0.50 miligramo
2 options
Código de producto. 15408219
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66741.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Causes the release of carboxyfluoresceine encapsulated in phosphatidylcholine liposomes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común [CA(1-7)M(2-9)NH2]
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Para utilizar con (aplicación) Causes the release of carboxyfluoresceine encapsulated in phosphatidylcholine liposomes.
Peso molecular 1770.29
Tipo de producto Cecropin A (1-7) -Melittin (2-9) Hybrid Peptide
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Lys-Trp-Lys-Leu-Phe-Lys-Lys-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-NH2