Learn More
Alfa Aesar™ Cecropin A (1-7)-Melittin (2-9)Hybrid Peptide
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66741.|D
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490637
  • 136.00€ / 0.50 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1770.29
0.5mg
Lyophilized powder
RUO
[CA(1-7)M(2-9)NH2]
Lyophilized powder
HPLC
Causes the release of carboxyfluoresceine encapsulated in phosphatidylcholine liposomes.
Lys-Trp-Lys-Leu-Phe-Lys-Lys-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-NH2
-30° to -10°C
Cecropin A (1-7) -Melittin (2-9) Hybrid Peptide
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only